Merck
G005863
HPLC Analysis of Triacylglycerols in Olive Oil on Discovery® HS C18 after Sample Prep using Discovery® DSC-Si (Acetone-Acetonitrile Mobile Phase, ELSD Detection)
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
SPE tube/cartridge: Discovery DSC-Si, 1 gm/6 mL (52656-U)
condition: 6 mL hexane
sample addition: 0.12 g oil in 0.5 mL hexane
elution: 10 mL hexane-diethyl ether 87-13 (v/v)
eluate post-treatment: evaporation to dryness, reconstituted into 2 mL acetone
column: Discovery HS C18, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (568523-U)
mobile phase: [A] acetone; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 914 psi (63 bar)
column temp.: 30 °C
detector: ELSD
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
Olive oil was pre-cleaned using Silica SPE, analyzed as 5% sample in acetone (w/v).
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    LLL
    OOO
SPEチューブまたはプレート
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)