Merck
565323-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Ascentis®RP-Amide HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L60
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
標識化の程度
19.5% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面被覆率
2.7 μmol/m2
不純物
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AscentisカラムファミリーはSupelcoの科学者達が開発した第4世代のHPLCカラム技術です。Ascentisは孔径100Åの高純度シリカ(粒径は3、5、10 μm)に官能基を結合させています。カラムは低分子用として設計されており、マイクロカラム(内径1.0 mm)から調製用(内径50 mm)まで揃っています。ファミリーにはC18、C8、Phenyl、Siに加えて、極性基導入型であるRP-Amideがあります。
Ascentis RP-Amideは、カラムブリードが非常に少ない新世代の極性基導入型 (EPG) 固定相で、極性化合物のHPLC分析やLC-MS分析において、直交する選択性を提供し、高い分離能を発揮します。Ascentis RP-Amideは、極性基導入型固定相HPLCカラムの第一候補です。
特徴および利点
  • 極性化合物に対する優れた保持とピ-ク形状
  • 水系100%適合
  • 極めて低いブリ-ド、LC-MS適合
  • 独自の選択性
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three