56130AST
¥97,400
1 of 10
Supelco
56103AST
apHera™ C18 HPLC Column
51183-U
OPTI-GUARD® 1 mmガードカラム
1.14282
Palladium standard solution
56102AST
Millipore
XX7100004
チューブ、内径 3/16 インチ x 140 cm、シリコン
Sigma-Aldrich
242284
アニリン
504971
Discovery® C18 HPLCカラム
56430AST
apHera™ NH2 HPLC Guard Column
1.70339
Palladium ICP standard
58997
SUPELCOSIL™ LC-SCX HPLCカラム
apHera™ C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
stainless steel column
100
suitable for USP L67
apHera™
pkg of 1 ea
147 bar pressure (2133 psi)4-60 °C temperature
HPLC: suitableLC/MS: suitable
1 cm × 4.6 mm
polymeric
C18 (octadecyl) phase
5 μm
300 Å
1-14
food and beverages
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
HPLC/GCカラム・溶媒・TLC・クロマト用担体
HPLCカラム
分析化学
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.