Merck
51183-U
OPTI-GUARD® C18 (40 μm) HPLC Guard Column
1mm HPLC Guard Column, pkg of 5 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥52,800
¥52,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥52,800
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥52,800
Check Cart for Availability
製品名
OPTI-GUARD® 1 mmガードカラム, C18, biocompatible, pkg of 5 ea
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Opti-Guard®
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
40 μm
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
OPTI-GUARD®は、使いやすく負荷が低いプレカラム保護の基準を設定します。この特許取得済みのフローティングステムは、分析カラム(4.6 mm、内径3.0 mm)と細径カラム(2.1 mm、1.0 mm)に使用するよう設計され、どのメーカーのチューブ止まり深さにも自動的に適合して常にゼロデッドボリューム接続が可能です。OPTI-GUARD®1 mmは、設置するのに特別な接続金具や工具を必要としません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the pore size and particle size of the material in Opti-Guard® HPLC Guard Columns?
    1 回答
    1. The pore size is 100 Angstroms and the particle size is 40μm for the Opti-Guard® HPLC Guard Columns.