Merck
56102AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
TM=["apHera"] Chromatography Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥175,000
¥175,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥175,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥175,000
Check Cart for Availability
製品名
apHera C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L67
製品種目
apHera
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
apHera
パラメーター
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
1-14
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
apHera 逆カラムは、シリカカラムとポリスチレンカラムの両方の欠点をなくして利点を生かすために特に開発されました。これは、カーボン負荷が高くても表面を濡れたままにするビニルアルコール共重合体を基材として使用することによって達成されました。多孔性構造の平均孔径は、低分子の検体、ペプチド、および小型タンパク質で理想的な成果を生み出すのに十分な大きさです。これらのカラムは、有機溶媒による分離効率の点ではシリカベースのカラムと同等ですが、シリカでは不可能な緩衝アルカリ溶液でも効率的です。最も顕著な特徴の1つは、鎖が長くなるのに比例して保持時間が延びる、アルキル化塩基の論理溶出順序です。
apHera逆相カラムの特徴
  • 安定なビニル共重合体基材
  • 安定なpH範囲2~12
  • 細孔径:300オングストローム
  • あらゆる有機溶媒中で安定
  • 拡張された用途:ペプチド、タンパク質
  • あらゆる塩基性物質を効率的に分離
  • 洗浄およびアルカリ性溶液に対する敏感さ
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ガードカラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)