安全性情報
54776
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
別名:
LiChrospher®RP-18(粒径5 μm、長さ25 cm×内径4.6 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥134,000
¥134,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥134,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
¥134,000
Check Cart for Availability
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrospher®
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)