Merck
54774
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥122,000
¥122,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥122,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
¥122,000
出荷可能日2025年4月16日詳細
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
LiChrospher®
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® RP-18 (5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm) delivers highly reproducible results and is designed for reversed-phase chromatography of acidic, neutral and weakly basic compounds.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the pH range for LiChrospher 100 RP-18, 5 µm, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)?
    1 回答
    1. The LiChrospher phase has a pH stability range of 2-7.6.