54259U
54259-U
¥37,000
1 of 10
Supelco
57020-U
SPEチューブアダプター
54258-U
大容量SPEリザーバー
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
Sigma-Aldrich
Z163961
Gravity column
57275
Visiprep™大容量サンプラー
57126
57044
Visiprep™ SPEバキュームマニホールド
57265
57018
Supelclean™ LC-SCX SPEチューブ
52686-U
Discovery® DSC-SCX SPEチューブ
PTFE body
100
pk of 3
solid phase extraction (SPE): suitable
25 mL
food and beverages
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析サンプル前処理
固相抽出(SPE)・QuEChERS
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
57277
Visiprep™大容量サンプラー用フェラル/ナット
57059
Visiprep DLマニホールド用使い捨てライナー(57044および57265用)
57173
ENVI-Disk™ホルダー
57120-U
SPE Vacuum Pump Trap Kit(バキュームポンプトラップキット)
57250-U