Merck
509248
SGE Needles for RN syringes
volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
別名:
NEEDLE 1UL, 23GA PT#1, 50MM LENGTH, EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
1B-5C
replacement needles
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 034055
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
1 μL
適合性
for use with SGE 1BR-5
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)