Merck
505773
Shutoff Valve, Low Pressure
blue Tefzel®, for use with 1/8 in. tubing
別名:
Tefzel® 1/8-in. 2-way shut-off valve
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥7,870
¥7,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥7,870
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥7,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
blue Tefzel®
詳細
manual shut-off valve
特徴
positions 2
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc P-783
パラメーター
600 psi max. pressure
フィッティング
1/4-28 female Upchurch in-line for 1/8 in. O.D. tubing
適合性
for use with 1/8 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Designed for lower pressure applications
  • Biocompatible, all polymer flow path
PEEK or Tefzel valve with 1/4-28 fittings, for pressures up to 1000 psi (70 kg/cm2). Flangeless nuts and ferrules included.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)