Merck
BR88655
BRAND® stopcock T-bore with nozzles
for tube I.D. 4 mm
別名:
PTFE, Stopcocks
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,712
¥9,712
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,712
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥9,712
Check Cart for Availability
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
BRAND 88655
内径
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The BRAND® T-bore stopcock with nozzles is made from high-quality PTFE, providing outstanding chemical resistance for a wide range of laboratory applications. Featuring a valve lever constructed from polypropylene (PP), it ensures smooth operation and control. The stopcock is designed with integrated hose nozzles, facilitating efficient fluid transfer and easy connection to hoses. Its robust construction guarantees reliable performance, making it ideal for handling aggressive chemicals and solvents.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)