安全性情報
5047-U
Supelco
ASSET® EZ4 ドライサンプラー
pkg of 2 ea
別名:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥26,800
¥26,800
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥26,800
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥26,800
出荷予定日2025年5月24日
バルクの問い合わせ
詳細
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
品質水準
製品種目
ASSET®
包装
pkg of 2 ea
テクニック
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-impregnanated glass fiber filter
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We offer a "try me size" ASSET EZ4-NCO dry sampler kit that contains 2 ASSET EZ4-NCO cartridges, 2 tubing adapters, and 1 calibration fitting. The kit makes it easy to get started sampling with ASSET - 1 cartridge for sampling and the other as a field blank.
法的情報
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
5047-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off
関連コンテンツ
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.