安全性情報
28517-U
Supelco
ASSET® EZ4-NCO ドライサンプラー
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 10 ea, ASSET®
別名:
ASSET® EZ4 ドライサンプラー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥99,500
¥99,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥99,500
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NB.24
¥99,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ASSET® EZ4-NCO ドライサンプラー, pkg of 10 ea
製品種目
ASSET®
包装
pkg of 10 ea
テクニック
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管および安定性
4℃で保存します(使用まで冷蔵)。
法的情報
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
28517-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off