501824
1 of 10
Supelco
68281
GCシステム性能試験用のアルカンスタンダード混合物
40147-U
C8-C40 アルカンキャリブレーションスタンダード
49452-U
C7-C40 飽和アルカン標準品
18602
鉱物油規格混合物タイプAおよびB EN ISO 9377-2用
Sigma-Aldrich
GAGO20
グルコース(GO)アッセイキット
47100
n-パラフィンMix(C5、C6、C7、C8)
44594-U
P-I-A-N-O Kit
507911
Model 24 Single-Stage Regulator
L7414
N-ラウロイルサルコシン ナトリウム塩 溶液
CMC0017
OverExpress™ C41(DE3)化学的コンピテントセル
analytical standard
100
gas
cylinder of 14 L
Scott Gas T236-14
not available in EU, Canada
1000 ppm each component in helium
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
petroleum
multi-component solution
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Petrochemical Standards
Warning
Press. Gas Compr. Gas
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
501824:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.