4S6831U
4S6831-U
Supelco
46831-U
EPA 8260 キャリブレーションMix 2
analytical standard, 2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z153923
Caps for Duran® laboratory bottles
471283
トリエチルアミン
441902
炭酸セシウム
208671
ビス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(II)ジクロリド
06-559
Anti-Pyk2 Antibody
Avanti
860351P
16:0 PC-d4
GBL204871
Grace Bio-Labs ProPlate®トレイおよびカバー
216666
テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0)
GF69546819
銅
HTS050M
ChemiScreen H1 Membrane Preparation
analytical standard
EPA 8260610
current certificate can be downloaded
ampule of 1.5 mL
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
environmental
multi-component solution
-10 to -25°C
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
3 - Flammable liquids
WGK 2
50.0 °F - closed cup
10 °C - closed cup
劇物
第4類:引火性液体 アルコール類 危険等級II
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
4S6831-U:4548173909936
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。