Merck
860351P
Avanti
16:0 PC-d4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥214,000
¥214,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥214,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H76NO8PD4
CAS番号:
分子量:
738.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
¥214,000
出荷予定日2025年5月28日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860351P-10MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1/i34D2,35D2
InChI Key
KILNVBDSWZSGLL-QKXUHBRISA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
16:0 PC-d4 has been used in the preparation of multilamellar lipid dispersions for nuclear magnetic resonance (NMR) studies.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860351P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860351P-VAR:
860351P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of diacylglycerols on conformation of phosphatidylcholine headgroups in phosphatidylcholine/phosphatidylserine bilayers
Goldberg E M, et al.
Biophysical Journal, 69(3), 965-973 (1995)