安全性情報
49155
Supelco
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in toluene
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
詳細
Polynuclear aromatic hydrocarbons is a group of environmental organic micro-pollutants[1], which can be released into the environment, due to various factors like the incomplete combustion of organic materials and compounds, fossil fuels, forest fires and also microbiological synthesis.[2]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナライト
詳細
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[e]pyrene
    Chrysene
    Fluoranthene
    Perylene
    Phenanthrene
    Pyrene
    Triphenylene
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
45.0 °F
引火点(℃)
7.2 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49155:4548173162089
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications, Volume 1, 1 (2016)
Comparison of different drying, extraction and detection techniques for the determination of priority polycyclic aromatic hydrocarbons in background contaminated soil samples
Berset.D.J, et al.
Analytica Chimica Acta, 383, 263-275 (1999)