スキップする
36979
多核芳香族炭化水素16溶液
analytical standard, in acetonitrile
別名:
PAH 16 標準液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
2 mL
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥40,900
この商品について
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
¥40,900
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
description
suitable for EPA Method 610
quality
in acetonitrile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
多核芳香族炭化水素16溶液は、高速液体クロマトグラフィ(HPLC)を用いる、道路粉塵に存在する多核芳香族炭化水素、炭素および重金属の評価における標準物質として使用されています。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
Other Notes
それぞれ10 μg/mLのアセナフテン、アセナフチレン、アントラセン、ベンゾ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[k]フルオランテン、ベンゾ[ghi]ペリレン、ベンゾ[a]ピレン、クリセン、ジベンゾ[a,h]アントラセン、フルオランテン、フルオレン、インデノ[1,2,3cd]ピレン、ナフタレン、フェナントレンおよびピレン
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
36991CRM4890532273
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
quality
in acetonitrile
quality
in cyclohexane
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
劇物
pdsc
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
36979-BULK: + 36979-1ML:4548173903644 + 36979-VAR: + 36979-10ML:4548173901992 + 36979-2ML:4548173902005
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Street dust bound PAHs, carbon and heavy metals in Guwahati city?Seasonality, toxicity and sources
Hussain K, et al.
Sustainable Cities and Society, 19, 17-25 (2015)
Jinu Deka et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(6), 357-357 (2020-05-13)
This study reports soil PAHs from a small city (Tezpur) of the mid-Brahmaputra Valley. The soil PAHs has been assessed from representative land use using detailed protocol of extracting, cleaning, and quantitative analysis by HPLC technique. The concentrations of PAHs
Shivani et al.
Environmental science and pollution research international, 25(31), 31071-31090 (2018-09-07)
The study presents the spatial and temporal variation of fine ambient aerosols (PM2.5) over National Capital Region (NCR), India, during January to June 2016. The investigation includes three sampling sites, one in Delhi and two in the adjoining states of
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
36979-10ML04061831833256
36979-2ML04061831833263