Merck
48799-U
Supelco
EPA VOC Mix 6
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
別名:
Volatile Organic Compounds Mix 6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
analytical standard
認証
EPA 601,8010,8240,8260,502.1,502.2,524.1,524.2,8021 (1987),8021A (1990)
MISA (Canada) Group 16
suitable for EPA 8260
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
包装
ampule of 1.5 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナライト
詳細
    Bromomethane
    Chloroethane
    Chloromethane
    Dichlorodifluoromethane
    Trichlorofluoromethane
    Vinyl chloride
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)