Merck
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥25,260
¥25,260
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥25,260
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.15
¥25,260
Check Cart for Availability
物質
clear acrylic rack
特徴
to hold 8 x 80 well racks
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23263A
L × W × H
157 mm × 236 mm × 234 mm
詳細
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
特徴および利点
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)