Merck
48487-U
Supelco
Aflatoxin B1, B2, G1, G2 Mix
Certified Reference Material, Varied Concentration
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 3 mL
保管温度
2-8°C
アナライト
詳細
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B2
    Aflatoxin B1
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)