certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. X0080000
traceable to USP 1720600
APIファミリー
xylitol
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
94-97 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
InChI Key
HEBKCHPVOIAQTA-SCDXWVJYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1280-1G-PW:
PHR1280-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol