安全性情報
48223
Supelco
EPA 506 Phthalate Esters Mix 1
certified reference material, 500 μg/mL each component in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 506
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Benzyl butyl phthalate
    Bis(2-ethylhexyl) adipate
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Dibutyl phthalate
    Diethyl phthalate
    Dimethyl phthalate
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - Solvent
引火点(℃)
9.7 °C - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48223:4548173221342
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)