安全性情報
NIST3074
Phthalates in methanol
NIST® SRM® 3074
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 5 x 1.2 mL
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
multi-component solution
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a solution of one adipate and six phthalates in methanol intended primarily for use in the calibration of chromatographic instrumentation used for the determination of the certified components in the mixture. Because of its miscibility with water, this SRM can also be used to fortify samples with known amounts of the six phthalates. A unit of SRM 3074 consists of five 2 mL ampoules, each containing 1.2 mLof solution. For more information, please refer ot the COA and SDS.
SRM 3074_cert
SRM 3074_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Dimethylphthalate, Dimethylphthalate, Di-n-butylphthalate, Benzylbutylphthalate, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, Di-n-octylphthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST3074:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1