安全性情報
48196
Supelco
EPA 農薬類スタンダードMix B
certified reference material, in hexane: toluene (99:1) (varied)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type pesticide/PCB
包装
ampule of 1 mL
濃度
in hexane: toluene (99:1) (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Aldrin 5 μg/mL
    β-BHC
    δ-BHC
    α-Chlordane 5 μg/mL
    γ-Chlordane 5 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 10 μg/mL
    β-Endosulfan 10 μg/mL
    Endosulfan sulfate 10 μg/mL
    Endrin aldehyde 10 μg/mL
    Endrin ketone 10 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 5 μg/mL
    すべて表示 (11)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48196-BULK:
48196-VAR:
48196:4548173159157
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)