品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type water soluble vitamin
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-131 °C (lit.)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47865-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn to separate and quantify B vitamins and preservatives in capsules with HPLC-UV and Purospher® STAR RP-8 column. Validated for precision.