Merck
N5535
Sigma-Aldrich
Niacinamide
meets USP testing specifications
別名:
ニコチンアミド, ナイアシンアミド, ニコチン酸アミド, ビタミンB3, ビタミンPP, ピリジン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2O
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
383619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
98.5-101.5% dry basis
フォーム
crystals
white
mp
128-131 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI Key
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ピリジンカルボキサミドとしても知られているナイアシンアミドは、水溶性ビタミンです。植物、動物性食物および化粧品に広くみられます。
アプリケーション
ナイアシンアミドは以下の用途に使用されています。
  • 膵島成熟培地の成分として
  • インスリン分泌細胞の分化を誘導するために
  • その前臨床効果をプロゲステロンのそれと比較するために
生物化学的/生理学的作用
ナイアシンアミドは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)の主要な前駆体であり、アデノシン三リン酸(ATP)産生における重要な補酵素です。ニコチンアミド欠乏症はペラグラに関連しています。
ニコチンアミドは、ビタミンB3とPARPインヒビターのアミド誘導体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N5535-1KG:
N5535-100G:
N5535-BULK:
N5535-VAR:
N5535-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Necrostatin-1 supplementation enhances young porcine islet maturation and in vitro function
Lau H, et al.
Xenotransplantation (2019)
Stimulatory Role of Glycated Fetal Bovine Serum Along with Iron on In Vitro Production of Insulin by Differentiated Mouse Embryonic Stem Cells
Nishigaki I, et al.
Journal of Health Science, 57(4), 356-361 (2011)
Role of nicotinamide in DNA damage, mutagenesis, and DNA repair
Surjana D, et al.
Journal of Nucleic Acids, 2010 (2010)
A comparison of the effects of nicotinamide and progesterone on functional recovery of cognitive behavior following cortical contusion injury in the rat
Peterson TC, et al.
Journal of Neurotrauma, 29(18), 2823-2830 (2012)
Ann-Lii Cheng et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(32), 4067-4075 (2013-10-02)
Open-label, phase III trial evaluating whether sunitinib was superior or equivalent to sorafenib in hepatocellular cancer. Patients were stratified and randomly assigned to receive sunitinib 37.5 mg once per day or sorafenib 400 mg twice per day. Primary end point