Merck
45337
Supelco
ベンフルラリン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-ブチル-2,6-ジニトロ-N-エチル-4-トリフルオロメチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16F3N3O4
CAS番号:
分子量:
335.28
Beilstein:
2821329
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCN(CC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-6-17(4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sharks do get cancer: few surprises in cartilage research.
Joel B Finkelstein
Journal of the National Cancer Institute, 97(21), 1562-1563 (2005-11-03)
M Keseru et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 69(4), 803-806 (2005-03-11)
The use of pesticides involves the risk of poisoning on wild animals. Teratological tests carried out on avian embryos provide useful data for environmental protection and facilitate the development of environment-friendly chemical plant protection techniques. A 30% dimethoate containing insecticide
Company ordered to halt sales of unapproved drugs, reimburse buyers.
FDA consumer, 38(5), 5-5 (2004-12-15)
Allergic contact dermatitis from the herbicides trifluralin and benefin.
M T Pentel et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 31(6), 1057-1058 (1994-12-01)
L Várnagy et al.
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 67(2), 111-115 (2003-04-19)
The herbicide formulation Flubalex (20% benefin) was applied, ROSS 308 embryonated hen eggs were treated on day 12 of incubation period. The pesticide was diluted in water to a concentration level of 3.0%, and the emulsion was injected into the