analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185-187 °C (lit.)
溶解性
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI Key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
47289:
この製品を見ている人はこちらもチェック