Merck
47178-U
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH solution
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
別名:
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChI Key
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
This product is also available as a certified reference material. Please reference CRM47178.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47178-U:4548173156156
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)