44483
プロチオコナゾール-デスチオ
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
α-(1-クロロシクロプロピル)-α-[(2-クロロフェニル)メチル]-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
InChI Key
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ