Merck
48670
Supelco
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) 溶液
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA TO-7
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
200 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(N=O)(C)C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChI Key
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-ニトロソジメチルアミンは、N-ニトロサミンの毒性タイプで[1]、微生物の腸内微生物叢タイプによってin vivoで普通に合成することができます。[2] Cu(II)イオンの存在下でFeやZnのような原子価ゼロの金属イオンを用いて、ジメチルアミンを形成するよう還元できます。[1]
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、 ISO 17034 及び ISO/IEC 17025に基づいて製造および認証されています。この CRM の使用に関するすべての情報は分析証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48670:4548173160719
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lactic acid bacteria directly degrade N-nitrosodimethylamine and increase the nitrite-scavenging ability in kimchi
Kim H-S, et al.
Food Control, 71, 101-109 (2017)
Jin Woong Kim et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 53(2), 554-563 (2020-07-03)
Liver fibrosis is characterized by the excessive accumulation of extracellular matrix proteins. Electrical conductivity imaging at low frequency can provide novel contrast because the contrast mechanisms originate from the changes in the concentration and mobility of ions in the extracellular
The role of Cu (II) in the reduction of N-nitrosodimethylamine with iron and zinc
Han Y, et al.
Chemosphere, 167, 171-177 (2017)
Ina Kristiana et al.
Water research, 47(2), 535-546 (2012-11-21)
N-Nitrosamines are a class of disinfection by-products (DBPs) that have been reported to be more toxic than the most commonly detected and regulated DBPs. Only a few studies investigating the formation of N-nitrosamines from disinfection of natural waters have been
András P Keszei et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(1), 135-146 (2012-11-30)
Dietary N-nitroso compounds and endogenous nitrosation are important carcinogenic factors, but human evidence of their role is scarce for esophageal cancer and inconsistent for gastric cancer. We studied the relation between risks of esophageal and gastric cancer subtypes and dietary