Merck
32429
Supelco
プロチオコナゾール-デスチオ
PESTANAL®, analytical standard
別名:
α-(1-クロロシクロプロピル)-α-[(2-クロロフェニル)メチル]-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥78,800
¥78,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥78,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15Cl2N3O
CAS番号:
分子量:
312.19
Beilstein:
13200866
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥78,800
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(Cc1ccccc1Cl)(Cn2cncn2)C3(Cl)CC3
InChI
1S/C14H15Cl2N3O/c15-12-4-2-1-3-11(12)7-14(20,13(16)5-6-13)8-19-10-17-9-18-19/h1-4,9-10,20H,5-8H2
InChI Key
HHUQPWODPBDTLI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
プロチオコナゾール-デスチオは、プロチオコナゾール殺菌剤の主要なキラル代謝物です。[1]
アプリケーション
プロチオコナゾール-デスチオは、以下の分析対象物の測定に用いる分析標準物質として使用できます。
  • 電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフィー(GC-ECD)による菜種油サンプル。[2]
  • エレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-ESI-MS/MS)による動物由来の食品サンプル。[3]
  • 多重反応モニタリング(MRM)モードで検出する電子イオン化(EI)MS/MSに結合されたLCと組み合わせた分散型固相抽出(dSPE)によるミツバチ。[4]
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32429-BULK:
32429-20MG:
32429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Approach for pesticide residue analysis for metabolite prothioconazole-desthio in animal origin food.
Liu H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(11), 2481-2487 (2017)
Multi-residue method for the determination of pesticides and pesticide metabolites in honeybees by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry?Honeybee poisoning incidents.
Kiljanek T, et al.
Journal of Chromatography A, 1435(11), 100-114 (2016)
An improved extraction method of rapeseed oil sample preparation for the subsequent determination in it of azole class fungicides by gas chromatography.
Zayats MF, et al.
Analytical Chemistry Research, 3(37), 37-45 (2015)
Simultaneous enantioselective determination of the chiral fungicide Prothioconazole and its major chiral metabolite Prothioconazole-desthio in food and environmental samples by Ultraperformance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Zhang Z, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(37), 8241-8247 (2017)
Iza Matarashvili et al.
Journal of separation science, 38(24), 4173-4179 (2015-10-27)
The separation of the stereoisomers of 23 chiral basic agrochemicals was studied on six different polysaccharide-based chiral columns in high-performance liquid chromatography with various polar organic mobile phases. Along with the successful separation of analyte stereoisomers, emphasis was placed on