Merck
442876
Supelco
Bisphenol A-d16
analytical standard
別名:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS番号:
分子量:
244.38
UNSPSCコード:
23151816
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 50 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
質量シフト
M+16
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
InChI Key
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442876:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.