Merck
44139
Supelco
Cnidilin
analytical standard
別名:
5-(Isopentenyloxy)-8-methoxypsoralen, 9-Methoxy-4-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Isophellopterin, Knidilin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16O5
CAS番号:
分子量:
300.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C=CC2=C(OCC=C(C)C)C3=C(OC=C3)C(OC)=C2O1
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-20-14-11-4-5-13(18)22-16(11)17(19-3)15-12(14)7-9-21-15/h4-7,9H,8H2,1-3H3
InChI Key
NNDOCYLWULORAM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
44139-VAR:
44139-BULK:
44139-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic