アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C(C2=CC=C(O[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2)=CO4)=O)C4=C1
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI Key
ISQRJFLLIDGZEP-JDCPMNFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00438-5MG:
SMB00438-25MG:
SMB00438-VAR:
SMB00438-BULK:
試験成績書(COA)