安全性情報
44078-U
Supelco
オクタフルオロナフタレン
0.1 ng/mL in hexane, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥8,760
¥8,760
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥8,760
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
¥8,760
出荷予定日2025年4月12日
グレード
analytical standard
品質水準
包装
pkg of 1 mL
濃度
0.1 ng/mL in hexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
詳細
Octafluoronaphthalene is classified under the group of volatile organic compounds (VOCs).[1]
アプリケーション
Octafluoronaphthalene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in commercial samples using gas chromatography (GC) coupled to orthogonal time-of-flight (oa-TOF) mass spectrometry (MS).[1]
It can be utilized as an internal standard for the analysis of polyfunctional thiols in wine samples by GC-MS.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-26.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44078-U:4548173342733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Compatibility of electron ionization and soft ionization methods in gas chromatography/orthogonal time-of-flight mass spectrometry.
Hejazi L, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23(14), 2181-2189 (2009)
Laura Mateo-Vivaracho et al.
Journal of chromatography. A, 1185(1), 9-18 (2008-02-09)
A fast method for the determination of aroma-powerful polyfunctional thiols at ng L(-1) level has been developed. Mercaptans are selectively retained in a 50mg solid-phase extraction cartridge and derivatization takes place in the same cartridge at room temperature (25 degrees