安全性情報
42350
Supelco
Bruker quantitative PQ Certified Reference Material
TraceCERT®, 1H Performance Qualification sample for qNMR in DMSO-d6
別名:
1,3,5-Trimethoxybenzene and 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene mixture in DMSO-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
qNMR: suitable
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
42350-0.75ML-BULK:
42350-VAR:
42350-0.75ML-KC:
42350-BULK:
42350-0.75ML:
42350-5X0.75ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.