Merck
41398
Supelco
2,3-ジヒドロキシ安息香酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,600
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,600
About This Item
化学式:
(HO)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
2209117
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI Key
GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
41398-BULK:
41398-100MG:
41398-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)