Merck
33291
Supelco
マイクロ反応容器
volume 0.3 mL, clear glass vial, PTFE/red rubber septum, O.D. × H 16 mm × 32 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/red rubber septum
clear glass vial
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
包装
pkg of 12 ea
外径 × H
16 mm × 32 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マイクロ反応容器は、少量の試料を簡単に取り出せるように内部が円錐形になっています。厚肉のホウケイ酸塩ガラス製であり、表面がPTFEである赤色のゴム製セプタムとキャップが付いています。このガラス製品は、オートクレーブや遠心分離機にかけることができます。セプタム材料はオートクレーブできません。セプタムの最高動作温度は121°C未満です。
透明なマイクロ反応容器
:キャップを付けたときの高さ、セプタムから円錐底部までの深さ。
琥珀色のマイクロ反応容器:高さはキャップなしで測定します。琥珀色の製品には目盛りが付いていません。
セプタムから円錐底部までの深さ:
寸法
. . . . . . . . .深さ
0.3 mL. . . . . . . 25 mm
1.0 mL. . . . . . . 34 mm
2.0 mL. . . . . . . 50 mm
3.0 mL. . . . . . . 45 mm
5.0 mL. . . . . . . 60 mm
10.0 mL . . . . . 69 mm
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)