戻る
マイクロ反応容器
Products
製品区分
vials (1)
ブランド
Supelco (1)
OD(mm)
量(mL)
施栓系の種類
色
バイアルボトルの材質
バイアルボトルの色
容量
製品の絞り込み
Showing 1-1 of 1
比較する
製品番号
詳細
価格
27479
マイクロ反応容器,
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no