Merck
27156
Supelco
Septa, PTFE/red rubber, pkg 100
PTFE/red rubber, diam. × thickness 13 mm × 0.050 in., for use with 7 mL vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32119211
物質
PTFE septum face
PTFE/red rubber
PTFE/red rubber
包装
pkg of 100 ea
外径
13 mm
直径×厚み
13 mm × 0.050 in.
適合性
for use with 7 mL vials
for use with screw cap, 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
赤色のゴムは「ポリブチルイソプレン」です。
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Jingyuan Sun et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 222-222 (2020-10-23)
Radioresistance is the major obstacle in radiation therapy (RT) for hepatocellular carcinoma (HCC). Dysregulation of DNA damage response (DDR), which includes DNA repair and cell cycle checkpoints activation, leads to radioresistance and limits radiotherapy efficacy in HCC patients. However, the