グレード
for GC derivatization
蒸気圧
6.28 psi ( 20 °C)
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
包装
pkg of 10 × 1 mL (33165-U)
テクニック
GC/MS: suitable (SIM)
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI Key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
33165-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック