Merck
91719
Supelco
無水トリフルオロ酢酸
for GC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
別名:
TFAA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3CO)2O
CAS番号:
分子量:
210.03
Beilstein:
746197
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for GC derivatization
品質水準
蒸気圧
6.28 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
品質
LiChropur
反応適合性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
テクニック
gas chromatography (GC): suitable (ECD)
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI Key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の化合物の誘導体化に適しています: アミン、アリールアミン、フェノールアミン、1級アミン、3級芳香族アミン、アミノ酸、アミノアルキルホスホン酸、2-アミノエチルホスホン酸、1-ヒドロキシ-2-アミノエチルホスホン酸、アンフェタミン、ベータブロッカー薬、クレアチニン、デシプラミン、ドーパミン、グルタチオン、グリコール(MOPEG)、グアニジン薬、ヒスチジン、n-ヒドロキシ-2-フルオレニルアセトアミド、n-ヒドロキシルアミン、ヒドロキシ酸、p-ヒドロキシアンフェタミン、4-ヒドロキシクマリン、p-ヒドロキシノルエフェドリン、ヒドロキシステロイド、5-ヒドロキシトリプタミン、インドール、ヨードアミノ酸、カルボニルおよびヒドロキシ化代謝生成物、メタネフリン、メチルフェニデート、ノルエピネフリン、ノルメタネフリン、ペプチドアミド、フェンホルミン、フェノール、フェンテルミン、フェニルチオヒダントインアミノ酸、プロプラノロール、スルホンアミド、スルホニルウレア、チアミン、バニルマンデル酸、3置換ウレア、ウレア。
その他情報
1級、2級アミンの保護のため; 誘導体はより高い揮発性を有します
以下の物質の試薬:カルボエトキシ、ブチルエステル、n-メチル、メチルエステル、ジ(トリフルオロアセチル)、ヘキサフルオロイソプロピルエステル、アセチルまたはトリフルオロアセチル フェニルチヒダントイン、トリフルオロアセチル(2-ヒドロキシ-2-メチル)エチル、n-トリフルオロアセチル、トリフルオロアセチル(TFA)、トリフルオロアセトアミド、4-トリフルオロメチル-2, 6-ジアミノ-1,3,5-トリアジンアセチル、およびトリフルオロアセチルバニリン。
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
Jan Code
91719-50ML:
91719-INTR:
91719-1ML:
91719-BULK:
91719-VAR:
91719-5ML:
91719-10ML:
91719-10X1ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of phenformin in biological fluids using chemical ionization mass spectrometry.
S B Matin et al.
Biomedical mass spectrometry, 1(5), 320-322 (1974-10-01)
Mass fragmentography of creatinine proposed as a reference method.
I Björkhem et al.
Clinical chemistry, 23(11), 2114-2121 (1977-11-01)
Phosphonoglycan. A major polysaccharide constituent of the amoeba plasma membrane contains 2-aminoethylphosphonic acid and 1-hydroxy-2-aminoethylphosphonic acid.
E D Korn et al.
The Journal of biological chemistry, 248(6), 2257-2259 (1973-03-25)
Quantitative determination of guanethidine and other guanido-containing drugs in biological fluids by gas chromatography with flame ionization detection and multiple ion detection.
J H Hengstmann et al.
Analytical chemistry, 46(1), 34-39 (1974-01-01)
T.W. Greene et al.
Protective Groups in Organic Synthesis null