29624U
29624-U
¥10,400
1 of 10
HAM80075
Hamilton® syringe
26891-U
SGE社オートサンプラー用シリンジ、気密、固定針型、デュアルゲージ
Z137561
Raschig rings
29623-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
26889-U
Agilent/HP社製7673、7683、6850 ALSオートサンプラー用SGEシリンジ(固定針型)
29627-U
26256
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
USP
1528501
フェンテルミン 塩酸塩
29626-U
cone tip stainless steel needle
23 ga
color (dark orange)
point style 1syringe type F (cemented needle)
pkg of 1 ea
SGE 002981
50 mm × 0.63 mm
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.