APIファミリー
phentermine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
InChI Key
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Phentermine Hydrochloride Capsules
- Phentermine Hydrochloride Tablets
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1528501-200MG:4548173352527