26887U
26887-U
¥92,600
1 of 10
USP
1231852
Econazole Related Compound C
24414
SGE Guided Plunger syringes
26256
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger
21911
Agilent/HP社製7673、7683、6850 ALSオートサンプラー用SGEシリンジ(固定針型)
OLIGO
カスタムDNAオリゴ(Custom DNA Oligos)
Millipore
LSKMAGG
PureProteome Protein G Magnetic Bead System
26257
Sigma-Aldrich
G8772
ガラスビーズ、酸処理済
Supelco
Z126195
長方形TLC展開槽 一式
cone tip stainless steel needle (point style 1)
23-26 ga
needle type fixed tapered needle
pkg of 6 ea
SGE 001822
42 mm
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
分析化学
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.