Merck
29585-U
CGA-580 ガスシリンダー圧力レギュレーター
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥126,000
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥126,000
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
¥126,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
パラメーター
0-100 psi
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘリウム、窒素、またはアルゴンガスボンベ向け。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 回答
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.