Merck
29556-U
CGA-580 ガスシリンダー圧力レギュレーター
1-stage high purity, parameter 0-100 psi
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,800
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,800
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
NACRES:
SB.54
¥92,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
パラメーター
0-100 psi
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘリウム、窒素、またはアルゴンガスボンベ向け。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)