安全性情報
24655
Supelco
1L Tedlar® PLV ガスサンプリングバッグ w/Thermogreen® LB-2 セプタ
別名:
テドラー®ガスサンプリングバッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥32,400
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥32,400
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
¥32,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
Tedlar® PVDF film
認証
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
詳細
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
包装
pkg of 10 bags
テクニック
whole air sampling: suitable
W × L
12 in. × 14 in.
最大容量
5 L
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tedlarは、米国環境保護庁のいくつかの方法でVOCや硫黄化合物をサンプリングする場合の推奨品です。シグマ アルドリッチのTedlarは、優れた不活性、不浸透性、試料の完全性、および良好な回収データを得るための高品質な2ミルのTedlar膜からできています。弁とシーム密封処理により、最も厳しいサンプリングおよび運送条件でも、これらのバッグが丈夫で実質的に漏れないことが保証されます。
テドラーバッグは、分析用ガスサンプルの保管と輸送に適しており、ポリフッ化ビニルフィルムで作られています。[1]
アプリケーション
テドラーバッグ(5L)は、竹炭による有害ガスの除去能力を検討するために使用されます。[2]
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Science of bamboo charcoal: study on carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases.
Asada, Takashi, et al.
Journal of Health Science, 48, 473-479 (2002)
Marco M L Steeghs et al.
Physiological measurement, 28(1), 73-84 (2006-12-08)
Tedlar bags are tested for their suitability for breath sampling for medical diagnostic purposes. Proton-transfer reaction-mass spectrometry was used to monitor the changes in composition of various mixtures contained in custom-made black-layered Tedlar bags. Characteristic ions at m/z 88 and